ContactUsLinkComponent
VWR® EUV/ES/PUV/PS Ultrapure Water Systems
VWR® EUV/ES/PUV/PS Ultrapure Water Systems
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® EUV/ES/PUV/PS Ultrapure Water Systems
VWR® EUV/ES/PUV/PS Ultrapure Water Systems
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76777-128
  • 76777-126
  • 76777-132
  • 76777-130
  • 76777-134
  • 76777-138
  • 76777-136
  • 76777-142
  • 76777-140
  • 76777-144
  • Model:
  • Ultrapure PUV
  • Ultrapure PS
  • Ultrapure EUV
  • Ultrapure ES
  • Average daily needs:
  • <10 L
  • <10 L
  • <10 L
  • <10 L
  • Max. operating pressure:
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • 6.9 bar
  • Inorganics @ 25°C:
  • 0.055 μS/cm
  • 0.055 μS/cm
  • 0.055 μS/cm
  • 0.055 μS/cm
  • Bacteria:
  • <0.01 CFU/ml
  • <0.01 CFU/ml
  • <0.01 CFU/ml
  • <0.01 CFU/ml
  • Endotoxin:
  • <0.001 EU/ml
  • <0.001 EU/ml
  • <0.001 EU/ml
  • <0.001 EU/ml
  • DNases:
  • <5 pg/ml
  • <5 pg/ml
  • <5 pg/ml
  • <5 pg/ml
  • W×D×H:
  • 280×530.7×509.4 mm
  • 280×530.7×509.4 mm
  • 280×530.7×509.4 mm
  • 280×530.7×509.4 mm