ContactUsLinkComponent
Accucore™ AQ Columns
Accucore™ AQ Columns
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Accucore™ AQ Columns
Accucore™ AQ Columns
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10038-798
  • 10038-800
  • 10038-806
  • 10038-808
  • 10038-810
  • 10039-140
  • 10039-144
  • 10039-146
  • 10039-148
  • 10039-150
  • Carbon load:
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g