IPTG (isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Fournisseur: CUBE BIOTECH
New Product
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(isopropylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Formule:C₉H₁₈O₅S
MW:238.31 g/mol
Numéro MDL:MFCD00063273
Numéro CAS:367-93-1
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt ébul.: 402 °C (1013 hPa)
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: 109,5 à 110,5 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:M.W. 238,31 g/mol
:402
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: 402 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Melting Pt: 109.5 to 110.5 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 238.31 g/mol
Résultats des tests de spécification
- IPTG (isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside):
Résultats des tests de spécification
Customers Who Bought This Also Bought