ContactUsLinkComponent
GENIE 300™ Temp-Shaker, 230 V
GENIE 300™ Temp-Shaker, 230 V
Fournisseur:  Scientific Industries
Certificats
GENIE 300™ Temp-Shaker, 230 V
GENIE 300™ Temp-Shaker, 230 V
Fournisseur:  Scientific Industries
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76226-042
  • 76226-044
  • 76226-048
  • 76226-050
  • 76226-052
  • 76226-054
  • 76226-028
  • 76226-038
  • 76226-040
  • 76226-034
  • 76226-032
  • 76226-030
  • Platform size:
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • Overall dimensions:
  • 450×480 mm
  • 450×480 mm
  • 450×480 mm
  • 450×480 mm
  • 450×480 mm
  • 450×480 mm
  • 450×480 mm
  • 450×480 mm
  • 450×480 mm
  • 450×480 mm
  • 450×480 mm
  • 450×480 mm
  • Speed range:
  • 35 – 300 rpm
  • 35 – 300 rpm
  • 35 – 300 rpm
  • 35 – 300 rpm
  • 35 – 300 rpm
  • 35 – 300 rpm
  • 35 – 300 rpm
  • 35 – 300 rpm
  • 35 – 300 rpm
  • 35 – 300 rpm
  • 35 – 300 rpm
  • 35 – 300 rpm
  • Weight:
  • 9 kg
  • 9 kg
  • 9 kg
  • 9 kg
  • 9 kg
  • 9 kg
  • 9 kg
  • 9 kg
  • 9 kg
  • 9 kg
  • 9 kg
  • 9 kg
  • Chamber volume:
  • 40 L
  • 40 L
  • 40 L
  • 40 L
  • 40 L
  • 40 L
  • 40 L
  • 40 L
  • 40 L
  • 40 L
  • 40 L
  • 40 L
  • Chamber dimensions:
  • 305 mm High
  • 305 mm High
  • 305 mm High
  • 305 mm High
  • 305 mm High
  • 305 mm High
  • 305 mm High
  • 305 mm High
  • 305 mm High
  • 305 mm High
  • 305 mm High
  • 305 mm High
  • Orbit:
  • 19 mm
  • 19 mm
  • 19 mm
  • 19 mm
  • 19 mm
  • 19 mm
  • 19 mm
  • 19 mm
  • 19 mm
  • 19 mm
  • 19 mm
  • 19 mm