ContactUsLinkComponent
VWR® Blue Light Nitrile Examination Gloves
VWR® Blue Light Nitrile Examination Gloves
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Blue Light Nitrile Examination Gloves
VWR® Blue Light Nitrile Examination Gloves
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76717-018
  • 76717-020
  • 76717-012
  • 76717-014
  • 76717-016
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex/Latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered/Powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Material:
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • EN norm:
  • EN 455 certified
  • EN 455 certified
  • EN 455 certified
  • EN 455 certified
  • EN 455 certified
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Food contact approved:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes