ContactUsLinkComponent
VWR® Aloe-Coated Nitrile Gloves
VWR® Aloe-Coated Nitrile Gloves
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Aloe-Coated Nitrile Gloves
VWR® Aloe-Coated Nitrile Gloves
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76518-172
  • 76518-176
  • 76518-174
  • 76518-180
  • 76518-178
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex/Latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered/Powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • EN norm:
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Food contact approved:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • ASTM No.:
  • ASTM D6319 Compliance
  • ASTM D6319 Compliance
  • ASTM D6319 Compliance
  • ASTM D6319 Compliance
  • ASTM D6319 Compliance