ContactUsLinkComponent
Hot Plate Stirrers, AREX 5
Hot Plate Stirrers, AREX 5
Fournisseur:  VELP SCIENTIFIC INC.
Certificats
Hot Plate Stirrers, AREX 5
Hot Plate Stirrers, AREX 5
Fournisseur:  VELP SCIENTIFIC INC.
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76795-560
  • 76795-554
  • Model:
  • AREX 5
  • AREX 5
  • Plate dimensions:
  • Ø 135 mm
  • Ø 135 mm
  • Max. stirring capacity H₂O:
  • 20 L
  • 20 L
  • Speed range:
  • 100 - 1500 rpm
  • 100 - 1500 rpm
  • W×D×H:
  • 16×27×8.5 cm (6.3×10.6×3.3")
  • 16×27×8.5 cm (6.3×10.6×3.3")
  • Control type:
  • Analog
  • Analog
  • Temperature range:
  • 310 °C
  • 310 °C