Sodium dodecyl sulfate (SDS), high purity
# de catalogue CA80058-308
Fournisseur: MilliporeSigma
Numéro CAS: 151-21-3
Spécifications
- Packaging:Plastic ampoule
- Size:25 g
- Cat. no.:CA80058-308
- Supplier No.:428016-25GM
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Sodium dodecyl sulfate (SDS), high purity:
Résultats des tests de spécification
A propos de cet article
Synonymes: Dodecyl sulphate sodium salt,Sodium dodecyl sulfate,Dodecyl sulphuric acid sodium salt,Lauryl sulphate sodium salt
:Sodium dodecyl sulphate (SDS)
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Melting Pt: 204 to 207 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt: Min. 100 °C
:M.W. 288.38 g/mol
:12,08782
:14,08636
Formule:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW:288.38 g/mol
Numéro MDL:MFCD00036175
Numéro CAS:151-21-3
Customers Who Bought This Also Bought