ContactUsLinkComponent
Photostability Chambers, ICH L Series, Memmert
Photostability Chambers, ICH L Series, Memmert
Fournisseur:  Memmert
Certificats
Photostability Chambers, ICH L Series, Memmert
Fournisseur:  Memmert
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76632-910
  • 76632-908
  • 76632-912
  • Model:
  • ICH750L
  • ICH260L
  • ICH110L
  • Convection type:
  • Air jacket system
  • Air jacket system
  • Air jacket system
  • Humidity range:
  • 10 - 80% RH
  • 10 - 80% RH
  • 10 - 80% RH
  • Temperature range:
  • 10...60 °C
  • 10...60 °C
  • 10...60 °C
  • Int. dimensions:
  • 640×800×500 mm (25×32×20")
  • 560×480×400 mm (22×19×16")
  • 1040×1200×600 mm (41×47×24")