Decyl-β-D-glucopyranoside ≥97%
Fournisseur: AFG BIOSCIENCE LLC
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: N-Decyl beta-D-glucopyranoside,Decyl glucopyranoside,DG
Formule:C₁₆H₃₂O₆
MW:320.43 g/mol
Numéro MDL:MFCD00063297
Numéro CAS:58846-77-8
:Storage temperature: Refrigerator
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:97
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 320.43 g/mol
:Decyl-β-D-glucopyranoside
Température d'entreposage:Refrigerator
Résultats des tests de spécification
- Purity Limit:> 97%
- Appearance:White Powder
- Decyl-β-D-glucopyranoside ≥97%: