ContactUsLinkComponent
LABOPORT™ UN840 Vacuum Diaphragm Pumps, KNF
LABOPORT™ UN840 Vacuum Diaphragm Pumps, KNF
Fournisseur:  KNF Neuberger Inc.
Certificats
LABOPORT™ UN840 Vacuum Diaphragm Pumps, KNF
LABOPORT™ UN840 Vacuum Diaphragm Pumps, KNF
Fournisseur:  KNF Neuberger Inc.
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 14224-138
  • 26678-016
  • 26678-024
  • Model:
  • N840.1.2FTP
  • N840.3FTP
  • N840.1.2FTP
  • Vacuum:
  • 68 torr
  • 6 torr
  • 68 torr
  • Protection class:
  • IP 44 enclosure rating
  • IP 44 enclosure rating
  • IP 44 enclosure rating
  • W×D×H:
  • 341×160×226 mm
  • 330.2×171.5×222.3 mm
  • 341×160×226 mm