ContactUsLinkComponent
Mini LABOPORT™ UN816KTP Diaphragm Vacuum Pumps, KNF
Mini LABOPORT™ UN816KTP Diaphragm Vacuum Pumps, KNF
Fournisseur:  KNF Neuberger Inc.
Certificats
Mini LABOPORT™ UN816KTP Diaphragm Vacuum Pumps, KNF
Mini LABOPORT™ UN816KTP Diaphragm Vacuum Pumps, KNF
Fournisseur:  KNF Neuberger Inc.
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 82004-054
  • 82004-040
  • 82004-042
  • 82004-044
  • Model:
  • N816.3KTP
  • N816.3KT.45P
  • N816.1.2KTP
  • N816.12KT45P
  • Vacuum:
  • 15 torr
  • 15 torr
  • 120 torr
  • 120 torr
  • Protection class:
  • IP 20 enclosure rating
  • IP 20 enclosure rating
  • IP 20 enclosure rating
  • IP 20 enclosure rating
  • W×D×H:
  • 361×90×141 mm
  • 361×90×141 mm
  • 361×102×141 mm
  • 361×102×141 mm