ContactUsLinkComponent
SW® PowerForm® PF-95OR Orange 5.9 mil Nitrile Exam Gloves with TracTek® Performance Grip
SW® PowerForm® PF-95OR Orange 5.9 mil Nitrile Exam Gloves with TracTek® Performance Grip
Fournisseur:  SW Safety Solutions
Certificats
SW® PowerForm® PF-95OR Orange 5.9 mil Nitrile Exam Gloves with TracTek® Performance Grip
SW® PowerForm® PF-95OR Orange 5.9 mil Nitrile Exam Gloves with TracTek® Performance Grip
Fournisseur:  SW Safety Solutions
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76557-998
  • 76557-994
  • 76557-996
  • 76557-992
  • 76557-990
  • Model:
  • PF-95OR
  • PF-95OR
  • PF-95OR
  • PF-95OR
  • PF-95OR
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex/Latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered/Powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • EN norm:
  • EN 420:2003, EN 455:2000-2015
  • EN 420:2003, EN 455:2000-2015
  • EN 420:2003, EN 455:2000-2015
  • EN 420:2003, EN 455:2000-2015
  • EN 420:2003, EN 455:2000-2015
  • Food contact approved:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes