ContactUsLinkComponent
VWR® Cleanroom 16" Nitrile Non Sterile Gloves
VWR® Cleanroom 16" Nitrile Non Sterile Gloves
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Cleanroom 16" Nitrile Non Sterile Gloves
VWR® Cleanroom 16" Nitrile Non Sterile Gloves
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76557-788
  • 76557-790
  • 76557-792
  • 76557-794
  • 76557-796
  • 76557-798
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex/Latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered/Powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Finger thickness:
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • Anti-static:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes