ContactUsLinkComponent
Versilon™ 2001 Transfer Tubing
Versilon™ 2001 Transfer Tubing
Supplier:  VWR International
Certificates
Versilon™ 2001 Transfer Tubing
Versilon™ 2001 Transfer Tubing
Supplier:  VWR International
Certificates
Specifications
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 0.8 bar (11 psi)
  • 2.1 bar (30 psi)
  • 3.1 bar (45 psi)
  • 1.1 bar (16 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 1.2 bar (17 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 0.8 bar (12 psi)
  • Max. temperature:
  • 57 °C (135 °F)
  • 57 °C (135 °F)
  • 57 °C (135 °F)
  • 57 °C (135 °F)
  • 57 °C (135 °F)
  • 57 °C (135 °F)
  • 57 °C (135 °F)
  • 57 °C (135 °F)
  • Min. temperature:
  • –77 °C (–108 °F)
  • –77 °C (–108 °F)
  • –77 °C (–108 °F)
  • –77 °C (–108 °F)
  • –77 °C (–108 °F)
  • –77 °C (–108 °F)
  • –77 °C (–108 °F)
  • –77 °C (–108 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 0.8 bar (11 psi)
  • 2.1 bar (30 psi)
  • 3.1 bar (45 psi)
  • 1.1 bar (16 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 1.2 bar (17 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 0.8 bar (12 psi)