ContactUsLinkComponent
Cylindrical Barbed Cross Connectors, PVDF
Cylindrical Barbed Cross Connectors, PVDF
Fournisseur:  BURKLE INC
Certificats
Cylindrical Barbed Cross Connectors, PVDF
Cylindrical Barbed Cross Connectors, PVDF
Fournisseur:  BURKLE INC
Certificats
Spécifications
  • Chemical resistance:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. temperature:
  • 160 °C (320 °F)
  • 160 °C (320 °F)
  • 160 °C (320 °F)
  • 160 °C (320 °F)
  • 160 °C (320 °F)
  • No. of ports:
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • Sterilisation:
  • Autoclave
  • Autoclave
  • Autoclave
  • Autoclave
  • Autoclave
  • Warranty:
  • 15 months
  • 15 months
  • 15 months
  • 15 months
  • 15 months