ContactUsLinkComponent
Abaque™ Buna-N (FDA liner) Replacement Hose
Abaque™ Buna-N (FDA liner) Replacement Hose
Fournisseur:  NEPTUNE MIXER CO
Certificats
Abaque™ Buna-N (FDA liner) Replacement Hose
Abaque™ Buna-N (FDA liner) Replacement Hose
Fournisseur:  NEPTUNE MIXER CO
Certificats
Spécifications
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 1.82 m (5.97 ft.)
  • 0.755 m (2.47 ft.)
  • 1.25 m (4.1 ft.)
  • Max. pressure:
  • 16 bar (235 psi)
  • 16 bar (235 psi)
  • 16 bar (235 psi)
  • Max. temperature:
  • 80 °C (175 °F)
  • 80 °C (175 °F)
  • 80 °C (175 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • Working pressure:
  • 235 psi
  • 235 psi
  • 235 psi
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year