ContactUsLinkComponent
Flexelene™ SFX Soft Flexible Polyethylene Tubing
Flexelene™ SFX Soft Flexible Polyethylene Tubing
Supplier:  VWR International
Certificates
Flexelene™ SFX Soft Flexible Polyethylene Tubing
Flexelene™ SFX Soft Flexible Polyethylene Tubing
Supplier:  VWR International
Certificates
Specifications
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 5.5 bar (80 psi)
  • 7.6 bar (110 psi)
  • 11 bar (160 psi)
  • 15.5 bar (225 psi)
  • 14.5 bar (210 psi)
  • 14.5 bar (210 psi)
  • Max. temperature:
  • 37 °C (100 °F)
  • 37 °C (100 °F)
  • 37 °C (100 °F)
  • 37 °C (100 °F)
  • 37 °C (100 °F)
  • 37 °C (100 °F)
  • Min. temperature:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 5.5 bar (80 psi)
  • 7.6 bar (110 psi)
  • 11 bar (160 psi)
  • 15.5 bar (225 psi)
  • 14.5 bar (210 psi)
  • 14.5 bar (210 psi)
  • Warranty:
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None