ContactUsLinkComponent
Kobold® Paddle Type Metal Flow Switches
Kobold® Paddle Type Metal Flow Switches
Fournisseur:  KOBOLD INSTRUMENTS INC
Certificats
Kobold® Paddle Type Metal Flow Switches
Kobold® Paddle Type Metal Flow Switches
Fournisseur:  KOBOLD INSTRUMENTS INC
Certificats
Spécifications
  • Min. flow rate:
  • 1.3 gal./min
  • 0.9 gal./min
  • 9.2 gal./min
  • 3 gal./min
  • 4.9 gal./min
  • 3.2 gal./min
  • 3 gal./min
  • 1 gal./min
  • 1.3 gal./min
  • Max. pressure:
  • 3600 psi
  • 3600 psi
  • 1450 psi
  • 3600 psi
  • 1450 psi
  • 1450 psi
  • 1450 psi
  • 3600 psi
  • 1450 psi
  • Max. operating temperature:
  • 110 °C (230 °F)
  • 110 °C (230 °F)
  • 110 °C (230 °F)
  • 110 °C (230 °F)
  • 110 °C (230 °F)
  • 110 °C (230 °F)
  • 110 °C (230 °F)
  • 110 °C (230 °F)
  • 110 °C (230 °F)
  • O-Ring material:
  • Viton
  • Viton
  • Buna-N
  • Viton
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton
  • Buna-N
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year