ContactUsLinkComponent
Chemfluor® 367 Transfer Pump Tubing
Chemfluor® 367 Transfer Pump Tubing
Certificats
Chemfluor® 367 Transfer Pump Tubing
Chemfluor® 367 Transfer Pump Tubing
Certificats
Spécifications
  • Length per pack:
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 18.3 bar (266 psi)
  • 15.9 bar (230 psi)
  • 8.9 bar (129 psi)
  • 26.4 bar (383 psi)
  • 26.1 bar (379 psi)
  • 11.3 bar (164 psi)
  • Max. temperature:
  • 232 °C (450 °F)
  • 232 °C (450 °F)
  • 232 °C (450 °F)
  • 232 °C (450 °F)
  • 232 °C (450 °F)
  • 232 °C (450 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No