ContactUsLinkComponent
Bev-A-Line® V Transfer Pump Tubing
Bev-A-Line® V Transfer Pump Tubing
Certificats
Bev-A-Line® V Transfer Pump Tubing
Bev-A-Line® V Transfer Pump Tubing
Certificats
Spécifications
  • Length per pack:
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 3 bar (44 psi)
  • 2.7 bar (39 psi)
  • 4.8 bar (70 psi)
  • 4.6 bar (67 psi)
  • 4.6 bar (67 psi)
  • Max. temperature:
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No