ContactUsLinkComponent
Micropump® Suction Shoe Gear Pumps for NEMA 56 C Motors
Micropump® Suction Shoe Gear Pumps for NEMA 56 C Motors
Fournisseur:  MICROPUMP INC
Certificats
Micropump® Suction Shoe Gear Pumps for NEMA 56 C Motors
Micropump® Suction Shoe Gear Pumps for NEMA 56 C Motors
Fournisseur:  MICROPUMP INC
Certificats
Spécifications
  • Differential pressure:
  • 8.3 bar (120 psi)
  • 4.5 bar (65 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 4.5 bar (65 psi)
  • 4.5 bar (65 psi)
  • 4.5 bar (65 psi)
  • 8.3 bar (120 psi)
  • 3.4 bar (50 psi)
  • 4.5 bar (65 psi)
  • Gear material:
  • PPS
  • PEEK
  • PPS
  • PEEK
  • PEEK
  • PEEK
  • PEEK
  • PPS
  • PEEK
  • Internal bypass:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Min. temperature:
  • –29 °C (–20 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –29 °C (–20 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –29 °C (–20 °F)
  • –29 °C (–20 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • Max. temperature:
  • 177 °C (350 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • Seal material:
  • Viton®
  • TEV
  • Viton®
  • TEV
  • TEV
  • TEV
  • PTFE
  • Viton®
  • TEV
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • None
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year