ContactUsLinkComponent
CBS Isothermal LN₂ Freezers, Biolife Solutions
CBS Isothermal LN₂ Freezers, Biolife Solutions
Certificats
CBS Isothermal LN₂ Freezers, Biolife Solutions
CBS Isothermal LN₂ Freezers, Biolife Solutions
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76542-156
  • 76542-154
  • 76542-152
  • 76542-150
  • 76542-148
  • 76542-146
  • 76542-158
  • Model:
  • V-5000AB-C
  • V-5000AB
  • V-3000AB-C
  • V-3000AB
  • V-3000ABEH
  • V-1500AB
  • V-5000AB-CEH
  • Liquid nitrogen capacity:
  • 93 L
  • 93 L
  • 70 L
  • 70 L
  • 89 L
  • 30 L
  • 140 L
  • Vial capacity:
  • 36400 (2 ml vials)
  • 40300 (2 ml vials)
  • 16800 (2 ml vials)
  • 22100 (2 ml vials)
  • 25500 (2 ml vials)
  • 434 (2 ml vials)
  • 46500 (2 ml vials)