ContactUsLinkComponent
Masterflex® Heavy-Duty Turbine Flowmeters/Totalizers, Avantor®
Masterflex® Heavy-Duty Turbine Flowmeters/Totalizers, Avantor®
Certificats
Masterflex® Heavy-Duty Turbine Flowmeters/Totalizers, Avantor®
Masterflex® Heavy-Duty Turbine Flowmeters/Totalizers, Avantor®
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 05609-21
  • 05609-35
  • 05609-29
  • 05609-03
  • 05609-05
  • 05609-01
  • 05609-15
  • 05609-17
  • 05609-23
  • 05609-31
  • 05609-07
  • 05609-09
  • 05609-11
  • 05609-13
  • Battery life:
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • 9000 hours nominal
  • Display type:
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • 6-digit LCD. 0.5"H
  • Max. operating temperature:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Repeatability:
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • ±0.1%
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year