ContactUsLinkComponent
Masterflex® Peristaltic Injector Pumps, Avantor®
Masterflex® Peristaltic Injector Pumps, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Masterflex® Peristaltic Injector Pumps, Avantor®
Masterflex® Peristaltic Injector Pumps, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 74201-00
  • 74201-40
  • 74201-20
  • 74201-30
  • 74201-10
  • Duty cycle continuous:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • ETL regulatory approval:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Inlet connection:
  • 3/8" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • Max. viscosity:
  • 5000 cP
  • 5000 cP
  • 5000 cP
  • 5000 cP
  • 5000 cP
  • Outlet connection:
  • 3/8" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • Wetted materials:
  • Norprene, PVDF
  • Norprene, PVDF
  • Norprene, PVDF
  • Norprene, PVDF
  • Norprene, PVDF
  • Max. pressure:
  • 100 psi
  • 50 psi
  • 100 psi
  • 50 psi
  • 75 psi