ContactUsLinkComponent
Masterflex® Solenoid-Operated Pinch Valves for Metric Tubing, Avantor®
Masterflex® Solenoid-Operated Pinch Valves for Metric Tubing, Avantor®
Fournisseur:  CLARK SOLUTIONS
Certificats
Masterflex® Solenoid-Operated Pinch Valves for Metric Tubing, Avantor®
Masterflex® Solenoid-Operated Pinch Valves for Metric Tubing, Avantor®
Fournisseur:  CLARK SOLUTIONS
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 98305-06
  • 98305-07
  • 98305-14
  • 98305-01
  • 98305-11
  • 98305-10
  • 98305-05
  • 98305-03
  • 98305-02
  • 98305-00
  • 98305-15
  • 98305-13
  • 98305-12
  • Pinch valve tube size:
  • 19 mm OD
  • 19 mm OD
  • 19 mm OD
  • 2.4 mm OD
  • 10 mm OD
  • 10 mm OD
  • 13 mm OD
  • 10 mm OD
  • 10 mm OD
  • 2.4 mm OD
  • 19 mm OD
  • 13 mm OD
  • 13 mm OD
  • Power:
  • 12 VDC. 60 W
  • 24 VDC. 60 W
  • 12 VDC. 60 W
  • 24 VDC. 4.4 W
  • 24 VDC. 13 W
  • 12 VDC. 13 W
  • 24 VDC. 60 W
  • 24 VDC. 13 W
  • 12 VDC. 13 W
  • 12 VDC. 4.4 W
  • 24 VDC. 60 W
  • 24 VDC. 60 W
  • 12 VDC. 60 W
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year