ContactUsLinkComponent
Masterflex® Correlated Variable-Area Flowmeters, 150-mm Scale, Avantor®
Masterflex® Correlated Variable-Area Flowmeters, 150-mm Scale, Avantor®
Supplier:  Avantor
Certificates
Masterflex® Correlated Variable-Area Flowmeters, 150-mm Scale, Avantor®
Masterflex® Correlated Variable-Area Flowmeters, 150-mm Scale, Avantor®
Supplier:  Avantor
Certificates
Specifications
  • Model:
  • 03269-62
  • 03269-70
  • 03269-66
  • 03269-74
  • 03269-72
  • 03269-78
  • 03269-76
  • 03269-80
  • 03267-57
  • 03267-62
  • 03267-65
  • 03267-72
  • 03267-82
  • 03267-22
  • 03267-08
  • 03269-21
  • 03269-16
  • 03269-23
  • 03267-15
  • 03267-16
  • 03267-17
  • 03267-18
  • 03267-30
  • 03267-20
  • 03267-24
  • 03267-26
  • 03267-28
  • 03269-27
  • 03269-31
  • 03269-18
  • 03269-19
  • 03269-25
  • 03267-06
  • 03267-09
  • 03269-54
  • 03269-68
  • 03269-09
  • 03267-67
  • 03267-80
  • 03267-77
  • 03267-85
  • 03269-07
  • 03269-15
  • 03269-17
  • Accuracy:
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • Float material:
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • 316 Stainless Steel
  • Glass
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • Glass
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • Glass
  • 316 SS
  • SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • Glass
  • 316 Stainless Steel
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 Stainless Steel
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • Flow Tube material:
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Max. air flow rate:
  • 374 ml/min
  • 2313 ml/min
  • 844 ml/min
  • 3807 ml/min
  • 4562 ml/min
  • 8678 ml/min
  • 7825 ml/min
  • 16737 ml/min
  • 92 ml/min
  • 374 ml/min
  • 513 ml/min
  • 2313 ml/min
  • 8678 ml/min
  • 4562 ml/min
  • 92 ml/min
  • 2313 ml/min
  • 264 ml/min
  • 4562 ml/min
  • 374 ml/min
  • 844 ml/min
  • 814 ml/min
  • 1682 ml/min
  • 16737 ml/min
  • 2313 ml/min
  • 3807 ml/min
  • 7825 ml/min
  • 8678 ml/min
  • 7825 ml/min
  • 16737 ml/min
  • 374 ml/min
  • 1682 ml/min
  • 3807 ml/min
  • 137 ml/min
  • 264 ml/min
  • 49,1 ml/min
  • 1682 ml/min
  • 92 ml/min
  • 825 ml/min
  • 5005 ml/min
  • 3807 ml/min
  • 11356 ml/min
  • 137 ml/min
  • 814 ml/min
  • 844 ml/min
  • Max. argon flow rate:
  • 305 ml/min
  • 1949 ml/min
  • 687 ml/min
  • 3151 ml/min
  • 3903 ml/min
  • 7366 ml/min
  • 6384 ml/min
  • 14131 ml/min
  • 75,6 ml/min
  • 305 ml/min
  • 429 ml/min
  • 1949 ml/min
  • 7366 ml/min
  • 3903 ml/min
  • 75,6 ml/min
  • 1949 ml/min
  • 218 ml/min
  • 3903 ml/min
  • 305 ml/min
  • 687 ml/min
  • 676 ml/min
  • 1380 ml/min
  • 14131 ml/min
  • 1949 ml/min
  • 3151 ml/min
  • 6384 ml/min
  • 7366 ml/min
  • 6384 ml/min
  • 14131 ml/min
  • 305 ml/min
  • 1380 ml/min
  • 3151 ml/min
  • 113 ml/min
  • 218 ml/min
  • 43,5 ml/min
  • 1380 ml/min
  • 75,6 ml/min
  • 687 ml/min
  • 4175 ml/min
  • 3151 ml/min
  • 9539 ml/min
  • 113 ml/min
  • 676 ml/min
  • 687 ml/min
  • Max. CO₂ flow rate:
  • 355 ml/min
  • 2048 ml/min
  • 725 ml/min
  • 3374 ml/min
  • 3990 ml/min
  • 7485 ml/min
  • 6308 ml/min
  • 14051 ml/min
  • 103.1 ml/min
  • 355 ml/min
  • 472 ml/min
  • 2048 ml/min
  • 7485 ml/min
  • 3990 ml/min
  • 103.1 ml/min
  • 2048 ml/min
  • 281 ml/min
  • 3990 ml/min
  • 355 ml/min
  • 725 ml/min
  • 728 ml/min
  • 1420 ml/min
  • 14051 ml/min
  • 2048 ml/min
  • 3374 ml/min
  • 6308 ml/min
  • 7485 ml/min
  • 6308 ml/min
  • 14051 ml/min
  • 355 ml/min
  • 1420 ml/min
  • 3374 ml/min
  • 150 ml/min
  • 281 ml/min
  • 56.4 ml/min
  • 1420 ml/min
  • 103.1 ml/min
  • 725 ml/min
  • 4388 ml/min
  • 3374 ml/min
  • 9557 ml/min
  • 150 ml/min
  • 728 ml/min
  • 725 ml/min
  • Max. N₂ flow rate:
  • 382 ml/min
  • 2395 ml/min
  • 827 ml/min
  • 3668 ml/min
  • 4685 ml/min
  • 8916 ml/min
  • 7722 ml/min
  • 17021 ml/min
  • 92 ml/min
  • 382 ml/min
  • 520 ml/min
  • 2395 ml/min
  • 8916 ml/min
  • 4685 ml/min
  • 92 ml/min
  • 2395 ml/min
  • 271 ml/min
  • 4685 ml/min
  • 382 ml/min
  • 827 ml/min
  • 824 ml/min
  • 1662 ml/min
  • 17021 ml/min
  • 2395 ml/min
  • 3668 ml/min
  • 7722 ml/min
  • 8916 ml/min
  • 7722 ml/min
  • 17021 ml/min
  • 382 ml/min
  • 1662 ml/min
  • 3668 ml/min
  • 143 ml/min
  • 271 ml/min
  • 48 ml/min
  • 1662 ml/min
  • 92 ml/min
  • 827 ml/min
  • 5090 ml/min
  • 3868 ml/min
  • 11524 ml/min
  • 143 ml/min
  • 824 ml/min
  • 827 ml/min
  • Max. helium flow rate:
  • 450 ml/min
  • 4880 ml/min
  • 1490 ml/min
  • 7803 ml/min
  • 9770 ml/min
  • 19426 ml/min
  • 15960 ml/min
  • 38576 ml/min
  • 90.1 ml/min
  • 450 ml/min
  • 681 ml/min
  • 4880 ml/min
  • 19426 ml/min
  • 9770 ml/min
  • 90.1 ml/min
  • 4880 ml/min
  • 283 ml/min
  • 9770 ml/min
  • 450 ml/min
  • 1490 ml/min
  • 1290 ml/min
  • 3397 ml/min
  • 38576 ml/min
  • 4880 ml/min
  • 7803 ml/min
  • 15960 ml/min
  • 19426 ml/min
  • 15960 ml/min
  • 38576 ml/min
  • 450 ml/min
  • 3397 ml/min
  • 7803 ml/min
  • 133 ml/min
  • 283 ml/min
  • 46.2 ml/min
  • 3397 ml/min
  • 90.1 ml/min
  • 1490 ml/min
  • 10336 ml/min
  • 7803 ml/min
  • 25400 ml/min
  • 133 ml/min
  • 1290 ml/min
  • 1490 ml/min
  • Max. H₂ flow rate:
  • 1021 ml/min
  • 7817 ml/min
  • 2620 ml/min
  • 13105 ml/min
  • 15855 ml/min
  • 29840 ml/min
  • 27804 ml/min
  • 59996 ml/min
  • 208 ml/min
  • 1021 ml/min
  • 1497 ml/min
  • 7817 ml/min
  • 29840 ml/min
  • 15855 ml/min
  • 208 ml/min
  • 7817 ml/min
  • 627 ml/min
  • 15855 ml/min
  • 1021 ml/min
  • 2620 ml/min
  • 2496 ml/min
  • 5547 ml/min
  • 59996 ml/min
  • 7817 ml/min
  • 13105 ml/min
  • 27804 ml/min
  • 29840 ml/min
  • 27804 ml/min
  • 59996 ml/min
  • 1021 ml/min
  • 5547 ml/min
  • 13105 ml/min
  • 301 ml/min
  • 627 ml/min
  • 94 ml/min
  • 5547 ml/min
  • 208 ml/min
  • 2620 ml/min
  • 16108 ml/min
  • 13105 ml/min
  • 40006 ml/min
  • 301 ml/min
  • 2496 ml/min
  • 2620 ml/min
  • Max. O₂ flow rate:
  • 340 ml/min
  • 2169 ml/min
  • 772 ml/min
  • 3485 ml/min
  • 4341 ml/min
  • 8269 ml/min
  • 6992 ml/min
  • 15710 ml/min
  • 81 ml/min
  • 340 ml/min
  • 472 ml/min
  • 2169 ml/min
  • 8269 ml/min
  • 4341 ml/min
  • 81 ml/min
  • 2169 ml/min
  • 233 ml/min
  • 4341 ml/min
  • 340 ml/min
  • 772 ml/min
  • 753 ml/min
  • 1545 ml/min
  • 15710 ml/min
  • 2169 ml/min
  • 3485 ml/min
  • 6992 ml/min
  • 8269 ml/min
  • 6992 ml/min
  • 15710 ml/min
  • 340 ml/min
  • 1545 ml/min
  • 3485 ml/min
  • 131 ml/min
  • 233 ml/min
  • 42 ml/min
  • 1545 ml/min
  • 81 ml/min
  • 772 ml/min
  • 4652 ml/min
  • 3485 ml/min
  • 10706 ml/min
  • 131 ml/min
  • 753 ml/min
  • 772 ml/min
  • Max. operating temperature:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • Max. water flow rate:
  • 5.5 ml/min
  • 53.5 ml/min
  • 16.5 ml/min
  • 84 ml/min
  • 134 ml/min
  • 210 ml/min
  • 217 ml/min
  • 506 ml/min
  • 0.85 ml/min
  • 5.5 ml/min
  • 9.9 ml/min
  • 53.5 ml/min
  • 210 ml/min
  • 134 ml/min
  • 0.85 ml/min
  • 53.5 ml/min
  • 4.74 ml/min
  • 134 ml/min
  • 5.5 ml/min
  • 16.5 ml/min
  • 20.4 ml/min
  • 46 ml/min
  • 506 ml/min
  • 53.5 ml/min
  • 84 ml/min
  • 217 ml/min
  • 210 ml/min
  • 217 ml/min
  • 506 ml/min
  • 5.5 ml/min
  • 46 ml/min
  • 84 ml/min
  • 2.45 ml/min
  • 4.74 ml/min
  • 0.49 ml/min
  • 46 ml/min
  • 0.85 ml/min
  • 16.5 ml/min
  • 126 ml/min
  • 84 ml/min
  • 306 ml/min
  • 2.45 ml/min
  • 20.4 ml/min
  • 16.5 ml/min
  • Max. pressure:
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • O-Ring material:
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Repeatability:
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year