ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters with Valve, Metric Units, Avantor®
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters with Valve, Metric Units, Avantor®
Certificates
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters with Valve, Metric Units, Avantor®
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters with Valve, Metric Units, Avantor®
Certificates
Specifications
  • Model:
  • 32466-68
  • 32466-70
  • 32466-54
  • 32460-52
  • 32461-56
  • 32460-50
  • 32461-54
  • 32461-60
  • 32461-58
  • 32466-66
  • 32461-46
  • 32461-44
  • 32460-48
  • 32461-52
  • 32466-56
  • 32461-50
  • 32461-64
  • 32461-62
  • 32461-32
  • 32461-30
  • 32461-36
  • 32461-34
  • 32460-44
  • 32460-34
  • 32461-40
  • 32460-32
  • 32461-38
  • 32460-42
  • 32460-40
  • 32461-42
  • Accuracy:
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±3% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±3% full-scale
  • Display type:
  • 127 mm Scale
  • 127 mm Scale
  • 127 mm Scale
  • 50 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 50 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 127 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 50 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 127 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 50 mm Scale
  • 50 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 50 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • 50 mm Scale
  • 50 mm Scale
  • 100 mm Scale
  • Float material:
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • Min. air flow rate:
  • 100000 ml/min
  • 400000 ml/min
  • 10000 ml/min
  • 3000 ml/min
  • 6000 ml/min
  • 2000 ml/min
  • 10000 ml/min
  • 4000 ml/min
  • 100000 ml/min
  • 2000 ml/min
  • 1000 ml/min
  • 400 ml/min
  • 30000 ml/min
  • 14000 ml/min
  • 400 ml/min
  • 100 ml/min
  • 40 ml/min
  • Max. air flow rate:
  • 1400000 ml/min
  • 3400000 ml/min
  • 100000 ml/min
  • 30000 ml/min
  • 50000 ml/min
  • 20000 ml/min
  • 100000 ml/min
  • 50000 ml/min
  • 700000 ml/min
  • 25000 ml/min
  • 10000 ml/min
  • 5000 ml/min
  • 280000 ml/min
  • 140000 ml/min
  • 5000 ml/min
  • 1000 ml/min
  • 500 ml/min
  • Max. operating temperature:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • Min. water flow rate:
  • 4 ml/min
  • 1500 ml/min
  • 1000 ml/min
  • 5 ml/min
  • 10 ml/min
  • 4 ml/min
  • 40 ml/min
  • 25 ml/min
  • 20 ml/min
  • 100 ml/min
  • 10 ml/min
  • 40 ml/min
  • 200 ml/min
  • Max. water flow rate:
  • 36000 ml/min
  • 20000 ml/min
  • 10000 ml/min
  • 75000 ml/min
  • 120 ml/min
  • 50 ml/min
  • 400 ml/min
  • 225 ml/min
  • 240 ml/min
  • 1500 ml/min
  • 660 ml/min
  • 3000 ml/min
  • O-Ring material:
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Repeatability:
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • ±0,5% full-scale
  • Width:
  • 1.75"
  • 1.75"
  • 1.75"
  • 1"
  • 1.875"
  • 1"
  • 1.875"
  • 1.375"
  • 1.875"
  • 1.75"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1"
  • 1.875"
  • 1.75"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1"
  • 1"
  • 1.875"
  • 1"
  • 1.875"
  • 1"
  • 1"
  • 1.875"
  • Height:
  • 10.875"
  • 10.875"
  • 10.875"
  • 4"
  • 6.5"
  • 4"
  • 6.5"
  • 6.5"
  • 6.5"
  • 10.875"
  • 6.5"
  • 6.5"
  • 4"
  • 6.5"
  • 10.875"
  • 6.5"
  • 6.5"
  • 6.5"
  • 6.5"
  • 6.5"
  • 6.5"
  • 6.5"
  • 4"
  • 4"
  • 6.5"
  • 4"
  • 6.5"
  • 4"
  • 4"
  • 6.5"
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year