ContactUsLinkComponent
Masterflex® Strainer Tops for Low-Cost In-Line Strainer Systems, Avantor®
Masterflex® Strainer Tops for Low-Cost In-Line Strainer Systems, Avantor®
Fournisseur:  SPECIALTY MFG CO
Certificats
Masterflex® Strainer Tops for Low-Cost In-Line Strainer Systems, Avantor®
Masterflex® Strainer Tops for Low-Cost In-Line Strainer Systems, Avantor®
Fournisseur:  SPECIALTY MFG CO
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 29595-03
  • 29595-01
  • 29595-15
  • 29595-13
  • 29595-11
  • 29595-17
  • 29595-07
  • 29595-05
  • 29595-09
  • Filter type:
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Filtration area:
  • 3.95 in²
  • 3.95 in²
  • 17.33 in²
  • 17.33 in²
  • 3.95 in²
  • 29.73 in²
  • 3.95 in²
  • 3.95 in²
  • 3.95 in²
  • Height:
  • 6.78 cm (2.67")
  • 6.78 cm (2.67")
  • 13.67 cm (5.38")
  • 13.67 cm (5.38")
  • 6.78 cm (2.67")
  • 16.26 cm (6.4")
  • 6.78 cm (2.67")
  • 6.78 cm (2.67")
  • 6.78 cm (2.67")
  • Outlet connection:
  • ¹/₄" NPT(F)
  • ¹/₈" NPT(F)
  • ³/₄" NPT(F)
  • ¹/₂" NPT(F)
  • ³/₈" John Guest®
  • 1" NPT(F)
  • ¹/₄" hose barb
  • ³/₈" NPT(F)
  • ¹/₄" John Guest®
  • Ø:
  • 4.8 cm (1.89")
  • 4.8 cm (1.89")
  • 7.34 cm (2.9")
  • 7.34 cm (2.9")
  • 4.8 cm (1.89")
  • 10.16 cm (4")
  • 4.8 cm (1.89")
  • 4.8 cm (1.89")
  • 4.8 cm (1.89")
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year