ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Dual Scale, Acrylic, Avantor®
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Dual Scale, Acrylic, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Dual Scale, Acrylic, Avantor®
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Dual Scale, Acrylic, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 32477-00
  • 32477-02
  • 32477-08
  • 32477-04
  • 32477-10
  • 32477-06
  • 32477-16
  • 32477-78
  • 32477-28
  • 32477-22
  • 32477-80
  • 32477-30
  • 32477-14
  • 32477-12
  • 32477-20
  • 32477-18
  • 32477-82
  • Float material:
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • PVC
  • 316 SS
  • PVC
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Max. operating temperature:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • O-Ring material:
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Repeatability:
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year