ContactUsLinkComponent
Masterflex® Correlated Variable-Area Flowmeters with Valve, 150-mm Scale, Avantor®
Masterflex® Correlated Variable-Area Flowmeters with Valve, 150-mm Scale, Avantor®
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Masterflex® Correlated Variable-Area Flowmeters with Valve, 150-mm Scale, Avantor®
Masterflex® Correlated Variable-Area Flowmeters with Valve, 150-mm Scale, Avantor®
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 03217-70
  • 03217-75
  • 03294-14
  • 03294-24
  • 03294-26
  • 03217-77
  • 03294-06
  • 03294-08
  • 03217-80
  • 03294-10
  • 03294-12
  • 03217-24
  • 03217-26
  • 03294-04
  • 03217-28
  • 03217-20
  • 03217-14
  • 03219-27
  • 03217-22
  • 03219-17
  • 03219-19
  • 03219-21
  • 03219-23
  • 03219-11
  • 03219-13
  • 03219-15
  • 03217-16
  • 03217-18
  • 03217-30
  • 03217-65
  • 03219-25
  • 03219-29
  • 03217-12
  • 03219-31
  • 03217-66
  • 03294-18
  • 03294-16
  • 03294-30
  • 03217-06
  • 03217-71
  • 03217-08
  • 03217-10
  • 03217-04
  • 03217-85
  • 03219-05
  • 03217-81
  • 03219-07
  • 03219-09
  • 03217-51
  • 03217-60
  • 03217-61
  • 03217-55
  • 03217-56
  • Float material:
  • Sapphire
  • Sapphire
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • Sapphire
  • 316 SS
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Sapphire
  • Glass
  • Glass
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • Sapphire
  • Glass
  • 316 SS
  • Glass
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Glass
  • Flow Tube material:
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Max. air flow rate:
  • 1093 ml/min
  • 3079 ml/min
  • 814 ml/min
  • 3807 ml/min
  • 7825 ml/min
  • 3807 ml/min
  • 137 ml/min
  • 92 ml/min
  • 5005 ml/min
  • 264 ml/min
  • 374 ml/min
  • 3807 ml/min
  • 7825 ml/min
  • 49.1 ml/min
  • 8678 ml/min
  • 2313 ml/min
  • 814 ml/min
  • 7825 ml/min
  • 4562 ml/min
  • 844 ml/min
  • 1682 ml/min
  • 2313 ml/min
  • 4562 ml/min
  • 264 ml/min
  • 374 ml/min
  • 814 ml/min
  • 844 ml/min
  • 1682 ml/min
  • 16737 ml/min
  • 513 ml/min
  • 3807 ml/min
  • 8678 ml/min
  • 374 ml/min
  • 16737 ml/min
  • 825 ml/min
  • 1682 ml/min
  • 844 ml/min
  • 16737 ml/min
  • 137 ml/min
  • 2313 ml/min
  • 92 ml/min
  • 264 ml/min
  • 49.1 ml/min
  • 11356 ml/min
  • 49.1 ml/min
  • 8678 ml/min
  • 137 ml/min
  • 92 ml/min
  • 49 ml/min
  • 140 ml/min
  • 374 ml/min
  • 73 ml/min
  • 92 ml/min
  • Max. operating temperature:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • O-Ring material:
  • PTFE
  • PTFE
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • PTFE
  • Buna-N
  • Buna-N
  • PTFE
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Viton®
  • Buna-N
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • PTFE
  • Viton®
  • Viton®
  • Buna-N
  • Viton®
  • PTFE
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • PTFE
  • Buna-N
  • Buna-N
  • Buna-N
  • PTFE
  • Viton®
  • PTFE
  • Viton®
  • Viton®
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Repeatability:
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25% full-scale
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25% full-scale
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25% full-scale
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25% full-scale
  • ±0.25%
  • ±0.25%
  • ±0.25% full-scale
  • ±0.25%
  • ±0.25% full-scale
  • ±0.25%
  • ±0.25% full-scale
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year