ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Multichannel Pump Heads, Avantor®
Masterflex® L/S® Multichannel Pump Heads, Avantor®
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
Certificats
Masterflex® L/S® Multichannel Pump Heads, Avantor®
Masterflex® L/S® Multichannel Pump Heads, Avantor®
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 07536-02
  • 07535-08
  • 07536-04
  • 07535-04
  • 07534-08
  • 07534-04
  • Gear ratio:
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • Max. flow rate per channel:
  • 2300 ml/min
  • 280 ml/min
  • 2300 ml/min
  • 280 ml/min
  • 200 ml/min
  • 200 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
  • 0.032 ml/min
  • 0.0009 ml/min
  • 0.032 ml/min
  • 0.0009 ml/min
  • 0.00052 ml/min
  • 0.00052 ml/min
  • No. of channels:
  • 2
  • 8
  • 4
  • 4
  • 8
  • 4
  • Occlusion:
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S