ContactUsLinkComponent
Masterflex® FDA Compliant Sanitary Drum Pumps, Avantor®
Masterflex® FDA Compliant Sanitary Drum Pumps, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Masterflex® FDA Compliant Sanitary Drum Pumps, Avantor®
Masterflex® FDA Compliant Sanitary Drum Pumps, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 75219-05
  • 75219-50
  • 75219-20
  • 75219-40
  • 75219-00
  • 75219-55
  • 75219-60
  • 75219-10
  • 75219-15
  • CE regulatory approval:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Inlet connection:
  • 1 5/8"
  • 1 5/8"
  • 1 5/8"
  • 1 5/8"
  • 1 5/8"
  • 1 5/8"
  • 1 5/8"
  • 1 5/8"
  • 1 5/8"
  • Max. viscosity:
  • 1000 cP
  • 1000 cP
  • 1000 cP
  • 1000 cP
  • 1000 cP
  • 1000 cP
  • 1000 cP
  • 1000 cP
  • 1000 cP
  • Outlet connection:
  • 1 ¹/₄" Tri-Clamp
  • 1 ¹/₄" Tri-Clamp
  • 1 ¹/₄" Tri-Clamp
  • 1 ¹/₄" Tri-Clamp
  • 1 ¹/₄" Tri-Clamp
  • 1 ¹/₄" Tri-Clamp
  • 1 ¹/₄" Tri-Clamp
  • 1 ¹/₄" Tri-Clamp
  • 1 ¹/₄" Tri-Clamp
  • Power:
  • 220 VAC; 50/60 Hz
  • 110 VAC; 50/60 Hz
  • 110 VAC; 50/60 Hz
  • 110 VAC; 50/60 Hz
  • 220 VAC; 50/60 Hz
  • 110 VAC; 50/60 Hz
  • 220 VAC; 50/60 Hz
  • Tube length, inlet:
  • 39"
  • 39"
  • 39"
  • 39"
  • 39"
  • 39"
  • 39"
  • 39"
  • 39"
  • Wetted materials:
  • 316SS, BUNA N, PTFE
  • 316SS, BUNA N, PTFE
  • 316SS, BUNA N, PTFE
  • 316SS, BUNA N, PTFE
  • 316SS, BUNA N, PTFE
  • 316SS, BUNA N, PTFE
  • 316SS, BUNA N, PTFE
  • 316SS, BUNA N, PTFE
  • 316SS, BUNA N, PTFE