ContactUsLinkComponent
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Straight, Polypropylene, Avantor®
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Straight, Polypropylene, Avantor®
Fournisseur:  SPECIALTY MFG CO
Certificats
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Straight, Polypropylene, Avantor®
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Straight, Polypropylene, Avantor®
Fournisseur:  SPECIALTY MFG CO
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 01377-06
  • 01377-14
  • 01377-12
  • 01377-28
  • 01377-34
  • 01377-04
  • 01377-48
  • 01377-22
  • 01377-54
  • 01377-56
  • 01378-83
  • 01377-36
  • 01378-79
  • 01377-46
  • 01378-91
  • 01378-86
  • 01377-20
  • Height:
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • Length:
  • 1.875"
  • 2.1875"
  • 2.1875"
  • 2.1875"
  • 3.1875"
  • 1.875"
  • 3.1875"
  • 1.875"
  • 3.1875"
  • 3.1875"
  • 3.1875"
  • 3.1875"
  • 1.875"
  • Max. pressure:
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • Max. temperature:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Wetted materials:
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, Buna N
  • Polypropylene, Viton
  • Polypropylene, Buna N
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, Buna N
  • Polypropylene, EPDM
  • Polypropylene, EPDM
  • Warranty:
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months