ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® E-3606, Non-DEHP Vacuum, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® E-3606, Non-DEHP Vacuum, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® E-3606, Non-DEHP Vacuum, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® E-3606, Non-DEHP Vacuum, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 06414-40
  • 06414-55
  • 06414-20
  • 06414-30
  • 06414-10
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • Max. pressure:
  • 3.1 bar (45 psi)
  • 3 bar (43 psi)
  • 3.7 bar (53 psi)
  • 3.2 bar (47 psi)
  • 4.8 bar (69 psi)
  • Max. temperature:
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes