ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2375, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2375, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2375, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2375, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 95630-20
  • 95630-17
  • 95630-16
  • 95630-15
  • 95630-21
  • 95630-19
  • 95630-18
  • 95630-10
  • 95630-23
  • 95630-22
  • 95630-14
  • 95630-12
  • 95630-11
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 1.72 bar (25 psi)
  • 1.38 bar (20 psi)
  • 1.72 bar (25 psi)
  • 2.07 bar (30 psi)
  • 1.38 bar (20 psi)
  • 1.72 bar (25 psi)
  • 1.17 bar (17 psi)
  • 2.76 bar (40 psi)
  • 1.31 bar (19 psi)
  • 1.17 bar (17 psi)
  • 1.38 bar (20 psi)
  • 1.72 bar (25 psi)
  • 4.48 bar (65 psi)
  • Max. temperature:
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes