Masterflex® Transfer Tubing, Ester-Based Polyurethane, Avantor®
Supplier: VWR International
Certificates
About this item
Worry-free petroleum-based transfer.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
The tubes are ideal for high-purity, general laboratory, petroleum-based transfer. Characteristics include plasticizer-free, low extractables, good at low temperatures, good resistance to petroleum-based chemicals, and high tensile strength. Not recommended for use with aqueous solutions. Temperature range is -70 to 185 °F (-56 to 85 °C). Can be sterilized with ethylene oxide.
Specifications
- Catalog No:
- MFLX95680-36
- MFLX95680-46
- MFLX95680-50
- MFLX95680-20
- MFLX95680-22
- MFLX95680-26
- MFLX95680-28
- MFLX95680-16
- MFLX95680-14
- MFLX95680-08
- MFLX95680-06
- MFLX95680-04
- MFLX95680-02
- MFLX95680-00
- MFLX95680-42
- MFLX95680-32
- MFLX95680-12
- Model:
- 95680-36
- 95680-46
- 95680-50
- 95680-20
- 95680-22
- 95680-26
- 95680-28
- 95680-16
- 95680-14
- 95680-08
- 95680-06
- 95680-04
- 95680-02
- 95680-00
- 95680-42
- 95680-32
- 95680-12
- Bend radius:
- 44.45 mm (1.75")
- 82.55 mm (3.25")
- 130.175 mm (5.125")
- 49.2125 mm (1.9375")
- 44.45 mm (1.75")
- 26.9875 mm (1.0625")
- 42.8625 mm (1.6875")
- 17.4625 mm (0.6875")
- 23.8125 mm (0.9375")
- 15.875 mm (0.625")
- 25.4 mm (1")
- 7.9375 mm (0.3125")
- 12.7 mm (0.5")
- 4.7625 mm (0.1875")
- 60.325 mm (2.375")
- 73.025 mm (2.875")
- 39.6875 mm (1.5625")
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Length per pack:
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- 30.5 m (100 ft.)
- Max. pressure:
- 4.1 bar (60 psi)
- 3.5 bar (51 psi)
- 2.8 bar (40 psi)
- 4.5 bar (65 psi)
- 4.1 bar (59 psi)
- 6.9 bar (100 psi)
- 5.1 bar (74 psi)
- 5.1 bar (74 psi)
- 4.6 bar (67 psi)
- 5.1 bar (74 psi)
- 1.9 bar (27 psi)
- 6.9 bar (100 psi)
- 5 bar (72 psi)
- 6.9 bar (100 psi)
- 4.1 bar (60 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 2.3 bar (33 psi)
- Max. temperature:
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- 93 °C (200 °F)
- Max. vacuum:
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 15" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 29,9" Hg
- 20" Hg
- 20" Hg
- Min. temperature:
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- Sterilisation method autoclave:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 4.1 bar (60 psi)
- 3.5 bar (51 psi)
- 2.8 bar (40 psi)
- 4.5 bar (65 psi)
- 4.1 bar (59 psi)
- 6.9 bar (100 psi)
- 5.1 bar (74 psi)
- 5.1 bar (74 psi)
- 4.6 bar (67 psi)
- 5.1 bar (74 psi)
- 1.9 bar (27 psi)
- 6.9 bar (100 psi)
- 5 bar (72 psi)
- 6.9 bar (100 psi)
- 4.1 bar (60 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 2.3 bar (33 psi)