ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Terminator®, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Terminator®, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Masterflex® Transfer Tubing, Terminator®, Avantor®
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Model:
  • 95954-05
  • 95954-03
  • 95954-11
  • 95954-07
  • 95954-01
  • Bend radius:
  • 152.4 mm (6")
  • 127 mm (5")
  • 355.6 mm (14")
  • 203.2 mm (8")
  • 76.2 mm (3")
  • Length per pack:
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 34.6 bar (501 psi)
  • 34.6 bar (501 psi)
  • 34.6 bar (501 psi)
  • 34.6 bar (501 psi)
  • 34.6 bar (501 psi)
  • Max. temperature:
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No