ContactUsLinkComponent
Digital Dry Baths, Crystal
Digital Dry Baths, Crystal
Certificats
Digital Dry Baths, Crystal
Digital Dry Baths, Crystal
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76542-748
  • 76542-746
  • 76542-744
  • 76542-742
  • Model:
  • DB-04A
  • DB-03A
  • DB-02A
  • DB-01A
  • Heating time:
  • 20..120 °C in <25 min
  • 20..120 °C in <25 min
  • 20..120 °C in <15 min
  • 20..120 °C in <15 min
  • Temperature range:
  • Ambient + 5...120 °C
  • Ambient + 5...120 °C
  • Ambient + 5...120 °C
  • Ambient + 5...120 °C
  • Temperature uniformity:
  • <±0.5 °C (@37 °C)
  • <±0.5 °C (@37 °C)
  • <±0.3 °C (@ 37 °C)
  • <±0.3 °C (@37 °C)
  • Chamber dimensions:
  • 118×78×40 mm (4.6×3.1×1.6")
  • 118×78×40 mm (4.6×3.1×1.6")
  • 118×78×31.5 mm (4.6×3.1×1.2")
  • 118×78×31.5 mm (4.6×3.1×1.2")
  • Electrical:
  • AC 110 V, 60 Hz
  • AC 110 V, 60 Hz
  • AC 110 V, 60 Hz
  • AC 110 V, 60 Hz