ContactUsLinkComponent
VWR® Micro Star 21 and 21R Microcentrifuges
VWR® Micro Star 21 and 21R Microcentrifuges
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Micro Star 21 and 21R Microcentrifuges
VWR® Micro Star 21 and 21R Microcentrifuges
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76533-878
  • 76533-876
  • Model:
  • Micro Star 21R
  • Micro Star 21
  • Max. speed:
  • 14800 rpm
  • 14800 rpm
  • Max. RCF:
  • 21100×g
  • 21100×g
  • Refrigerated:
  • Yes
  • No