Dimethyl sulfoxide silylation reagent, Pierce™
Fournisseur: Thermo Scientific
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Methyl sulphoxide
Formule:(CH₃)₂SO
MW:78.14 g/mol
Numéro MDL:MFCD00002089
Numéro CAS:67-68-5
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt ébul.: 189 °C (1013 hPa)
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: 18,5 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:Pt Eclair: 87 °C
:M.W. 78,14 g/mol
:18,5
:189
:87
Point d'ébullition:153 °C (1013 hPa)
Point de Fusion:–61 °C
Densité:0.949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:57.5 °C (closed cup)
ADR:3,III
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: 189 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Melting Pt: 18.5 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt: 87 °C
:M.W. 78.14 g/mol
:18.5
ONU:2265
:3
:III
Résultats des tests de spécification
- Pierce™, Dimethyl sulfoxide silylation reagent:
Résultats des tests de spécification
Customers Who Bought This Also Bought