ContactUsLinkComponent
MAGIO™ MS Refrigerated and Heating Circulators
MAGIO™ MS Refrigerated and Heating Circulators
Fournisseur:  JULABO
New Product
Certificats
MAGIO™ MS Refrigerated and Heating Circulators
MAGIO™ MS Refrigerated and Heating Circulators
Fournisseur:  JULABO
New Product
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76558-194
  • 76558-222
  • 76558-210
  • 76558-188
  • 77442-140
  • 77442-142
  • 76558-228
  • 76477-140
  • 76558-270
  • 76477-136
  • 76477-138
  • 76558-196
  • 76558-206
  • 76477-142
  • 76477-144
  • 76477-146
  • 77442-144
  • 77442-146
  • 76477-152
  • 76477-154
  • 77442-148
  • 77442-150
  • Model:
  • MS-310F
  • MS-1000FW
  • MS-450F
  • MS-450F
  • MAGIO MS-800F
  • MAGIO MS-800F
  • MS-310F
  • MS-600F
  • MS-1000FW
  • MS-310F
  • MS-310F
  • MS-450F
  • MS-450F
  • MS-600F
  • MS-601F
  • MS-601F
  • MAGIO MS-1200F
  • MAGIO MS-1200F
  • MS-1000F
  • MS-1000F
  • MAGIO MS-1200FW
  • MAGIO MS-1200FW
  • Temperature control:
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • ICC
  • Refrigerant:
  • R290
  • R449A
  • R290
  • R290
  • R1270
  • R1270
  • R290
  • R449A
  • R449A
  • R449A
  • R449A
  • R449A
  • R449A
  • R449A
  • R449A
  • R449A
  • R1270
  • R1270
  • R449A
  • R449A
  • R1270
  • R1270
  • Display:
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • 7" TFT touchscreen
  • Timer:
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • 00:00 - 99:59
  • Power:
  • 13 A
  • 16 A
  • 13 A
  • 13 A
  • 12 A
  • 11 A
  • 13 A
  • 14 A
  • 16 A
  • 13 A
  • 13 A
  • 14 A
  • 14 A
  • 14 A
  • 14 A
  • 14 A
  • 12 A
  • 11 A
  • 16 A
  • 16 A
  • 12 A
  • 11 A
  • Bath opening:
  • 130×150×150 mm
  • 180×130×150 mm
  • 130×150×150 mm
  • 130×150×150 mm
  • 180×130×150 mm
  • 180×130×150 mm
  • 130×150×150 mm
  • 130×150×150 mm
  • 180×130×150 mm
  • 130×150×150 mm
  • 130×150×150 mm
  • 130×150×150 mm
  • 130×150×150 mm
  • 220×150×150 mm
  • 220×150×150 mm
  • 220×150×150 mm
  • 180×130×150 mm
  • 180×130×150 mm
  • 180×130×150 mm
  • 180×130×150 mm
  • 180×130×150 mm
  • 180×130×150 mm