ContactUsLinkComponent
HALO® PFAS Solutions, ENVIROCLASS, HPLC Columns, Advanced Materials Technology
HALO® PFAS Solutions, ENVIROCLASS, HPLC Columns, Advanced Materials Technology
Certificats
HALO® PFAS Solutions, ENVIROCLASS, HPLC Columns, Advanced Materials Technology
HALO® PFAS Solutions, ENVIROCLASS, HPLC Columns, Advanced Materials Technology
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76469-452
  • 76469-454
  • 76469-456
  • 76469-458
  • 76469-460
  • 76469-462
  • 76469-464
  • 76469-466
  • 76469-468
  • 76469-470
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar (9000 psi)
  • 600 bar (9000 psi)
  • 600 bar (9000 psi)
  • 600 bar (9000 psi)
  • 600 bar (9000 psi)
  • 600 bar (9000 psi)
  • 600 bar (9000 psi)
  • 600 bar (9000 psi)
  • 600 bar (9000 psi)
  • 600 bar (9000 psi)
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Temperature limit:
  • 60 °C (2 pH), 40 °C (9 pH)
  • 60 °C (2 pH), 40 °C (9 pH)
  • 60 °C (2 pH), 40 °C (9 pH)
  • 60 °C (2 pH), 40 °C (9 pH)
  • 60 °C (2 pH), 40 °C (9 pH)
  • 60 °C (2 pH), 40 °C (9 pH)
  • 60 °C (2 pH), 40 °C (9 pH)
  • 60 °C (2 pH), 40 °C (9 pH)
  • 60 °C (2 pH), 40 °C (9 pH)
  • 60 °C (2 pH), 40 °C (9 pH)