Linearity FLQ Anemia Siemens Centaur, AUDIT Microcontrols
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Linearity FLQ anemia for Siemens centaur is an IVD device consisting of five levels.
- Format: frozen liquid
- 5 levels
It is intended to simulate human patient samples for use in determining linearity, calibration verification, and the verification of reportable range for the following analytes: cortisol, ferritin, folate, vitamin B12.
Spécifications
Spécifications
- Désignation:Linearity FLQ anemia Siemens Centaur
- Taille:5×2 ml
- Stability:7 days when stored at 2...8 °C
- Analyte:Cortisol, Ferritin, Folate, Vitamin B12
- Type:Frozen liquid