ContactUsLinkComponent
Sartolab® P20 and P20 Plus Pressure Filtration Units, Sartorius
Sartolab® P20 and P20 Plus Pressure Filtration Units, Sartorius
Fournisseur:  Sartorius
Certificats
Sartolab® P20 and P20 Plus Pressure Filtration Units, Sartorius
Sartolab® P20 and P20 Plus Pressure Filtration Units, Sartorius
Fournisseur:  Sartorius
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76420-746
  • 76420-744
  • 76420-748
  • Water flow rate:
  • 1000 ml/min (1 bar)
  • 400 ml/min (1 bar)
  • 400 ml/min (1 bar)
  • Max. pressure:
  • 3 bar
  • 3 bar
  • 3 bar