VWR® Cryogenic Dot Label Set | Avantor
VWR® Cryogenic Dot Label Set
Cryo dots label set, White, 0.375" Dot and 0.5'' Dot×1.28" Strip
Catalog # 76376-440
Supplier:   VWR International
VWR® Cryogenic Dot Label Set
Catalog # 76376-440
Supplier:  VWR International
VWR® Cryogenic Dot Label Set
VWR® Cryogenic Dot Label Set
Cryo dots label set, White, 0.375" Dot and 0.5'' Dot×1.28" Strip
Price
$14.34
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Case of 1,000
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Cryogenic labels are made of a thermoplastic film that is coated with a glove-friendly cryogenic adhesive.
  • Will stick in temperatures ranging from 80 to 196 °C
  • Resistant to smearing
This special adhesive allows the label to remain strong and sticky so that it can be securely adhered to stainless steel, aluminum, painted surfaces, and powder-coated metal and iron.
Certifications: Meets ASTM standards. EN 342.
Delivery information: Each set contains an 0.375" dot and 0.5"Ø×1.28" strip.
Packaging: Roll contains 500 sets of each.
Spécifications
  • Color:
    White
  • Désignation:
    Cryo dots label set
  • Dimensions:
    0.375" Dot and 0.5'' Dot×1.28" Strip