ContactUsLinkComponent
VWR® CryoPro® AFX Auto-Fill Systems
VWR® CryoPro® AFX Auto-Fill Systems
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® CryoPro® AFX Auto-Fill Systems
VWR® CryoPro® AFX Auto-Fill Systems
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76411-300
  • 76411-296
  • 76411-298
  • Canister height:
  • 73.7 cm (Usable Internal Height)
  • 73.7 cm (Usable Internal Height)
  • 73.7 cm (Usable Internal Height)
  • Neck int.Ø:
  • 216 mm (8½")
  • 216 mm (8½")
  • 216 mm (8½")
  • Static holding time (days):
  • 194 days (nominal)
  • 194 days (nominal)
  • 194 days (nominal)
  • Vial capacity:
  • 7000×2 ml vials
  • 7000×2 ml vials
  • 7000×2 ml vials
  • Weight Full:
  • 186.4 kg (410 lbs)
  • 186.4 kg (410 lbs)
  • 186.4 kg (410 lbs)
Spécifications
Informations connexes
Informations sur le produit