ContactUsLinkComponent
VWR® CryoPro® AF-VPS Auto-Fill Vapor Phase Systems
VWR® CryoPro® AF-VPS Auto-Fill Vapor Phase Systems
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® CryoPro® AF-VPS Auto-Fill Vapor Phase Systems
VWR® CryoPro® AF-VPS Auto-Fill Vapor Phase Systems
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76411-330
  • 76411-328
  • 76411-324
  • 76411-326
  • 76411-320
  • 76411-322
  • 76411-316
  • 76411-318
  • 76411-314
  • Model:
  • AF-VPSP 3 PS
  • AF-VPSP 3 CS
  • AF-VPSP 2 PS
  • AF-VPSP 3
  • AF-VPSP 2
  • AF-VPSP 2 CS
  • AF-VPSP 1 CS
  • AF-VPSP 1 PS
  • AF-VPSP 1
  • Evaporation rate:
  • 15 L/Day
  • 15 L/Day
  • 9 L/Day
  • 15 L/Day
  • 9 L/Day
  • 9 L/Day
  • 8 L/Day
  • 8 L/Day
  • 8 L/Day
  • Ext.Ø:
  • 151.1 cm
  • 151.1 cm
  • 114.3 cm
  • 151.1 cm
  • 114.3 cm
  • 114.3 cm
  • 86.3 cm
  • 86.3 cm
  • 86.3 cm
  • Ø int.:
  • 139.7 cm
  • 139.7 cm
  • 102.9 cm
  • 139.7 cm
  • 102.9 cm
  • 102.9 cm
  • 75 cm
  • 75 cm
  • 75 cm
  • Liquid nitrogen capacity:
  • 150 L
  • 150 L
  • 76 L
  • 150 L
  • 76 L
  • 76 L
  • 46 L
  • 46 L
  • 46 L
  • Neck int.Ø:
  • 62 cm
  • 62 cm
  • 47.7 cm
  • 62 cm
  • 45.7 cm
  • 45.7 cm
  • 33 cm
  • 33 cm
  • 33 cm
  • Vial capacity:
  • 79300×2 ml vials
  • 79300×2 ml vials
  • 41600×2 ml vials
  • 79300×2 ml vials
  • 41600×2 ml vials
  • 41600×2 ml vials
  • 19500×2 ml vials
  • 19500×2 ml vials
  • 19500×2 ml vials
  • Weight Empty:
  • 703 kg
  • 703 kg
  • 417 kg
  • 703 kg
  • 417 kg
  • 417 kg
  • 295 kg
  • 295 kg
  • 295 kg
Spécifications
Informations connexes
Informations sur le produit