ContactUsLinkComponent
Guardian 7000 Hotplate Stirrers, OHAUS
Guardian 7000 Hotplate Stirrers, OHAUS
Fournisseur:  Ohaus
Certificats
Guardian 7000 Hotplate Stirrers, OHAUS
Guardian 7000 Hotplate Stirrers, OHAUS
Fournisseur:  Ohaus
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76417-296
  • 76417-294
  • 76417-298
  • Model:
  • 76417-296
  • 76417-294
  • 76417-298
  • Plate material:
  • Ceramic
  • Ceramic
  • Aluminium
  • Plate dimensions:
  • 254×254 mm (10×10")
  • 178×178 mm (7×7")
  • Ø 135 mm (5.3")
  • Electrical:
  • 120 V
  • 120 V
  • 120 V
  • Speed range:
  • 60 - 1600 rpm
  • 60 - 1600 rpm
  • 60 - 1600 rpm
  • Temperature range:
  • 5…380 °C
  • 5…380 °C
  • 5…500 °C