ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® Oligo, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Avantor® ACE® Excel® Oligo, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® Oligo, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Avantor® ACE® Excel® Oligo, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76415-438
  • 76415-436
  • 76415-434
  • 76415-446
  • 76415-444
  • 76415-442
  • 76415-440
  • 76415-432
  • 76415-450
  • 76415-448
  • Application:
  • Oligonucleotides
  • Oligonucleotides
  • Oligonucleotides
  • Oligonucleotides
  • Oligonucleotides
  • Oligonucleotides
  • Oligonucleotides
  • Oligonucleotides
  • Oligonucleotides
  • Oligonucleotides
  • Carbon load:
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g